Key Documents
149268
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic anhydride
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(Cl2CHCO)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
239.87
Beilstein:
512173
MDL number:
PubChem Substance ID:
분석
96%
재고 정보
available only in EU
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
density
1.574 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H
InChI key
RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)