주요 문서
146285
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzotrichloride
99%
동의어(들):
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
213.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
75 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)