주요 문서
145718
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloroaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl3C6H2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.46
Beilstein:
879568
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
bp
262 °C (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI key
NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)