주요 문서
145297
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxynaphthalene
99%
동의어(들):
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
Beilstein:
2044002
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
123-125 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
InChI key
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Synthon used in the preparation of divinylnaphthalenes and naphthodipyrans.
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 464-464 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7388-7388 (1993)