주요 문서
144460
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-quinoxalinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc2ccccc2nc1O
포장
Packaged in poly bottles
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)