Key Documents
143693
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethylamine
98%
동의어(들):
2-Aminoethyl methyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OCH2CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
75.11
Beilstein:
741854
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
95 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCN
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Courtney H Fox et al.
Nature communications, 6, 7417-7417 (2015-07-16)
Dynamic covalent materials are stable materials that possess reversible behaviour triggered by stimuli such as light, redox conditions or temperature; whereas supramolecular crosslinks depend on the equilibrium constant and relative concentrations of crosslinks as a function of temperature. The combination