주요 문서
140740
Sigma-Aldrich
Benzoyl fluoride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5COF
CAS Number:
Molecular Weight:
124.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
159-161 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(=O)c1ccccc1
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)