주요 문서
139734
Sigma-Aldrich
3-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
99%
동의어(들):
Hexahydro-m-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H10OH
CAS Number:
Molecular Weight:
114.19
Beilstein:
2036372
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCC(O)C1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)