분석
99%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCC(O)C1
고객지원팀으로 연락바랍니다.99%
n20/D 1.458 (lit.)
163 °C (lit.)
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
CC1CCCC(O)C1