문서
137898
Sigma-Aldrich
5-Nitropseudocumene
99%
동의어(들):
1,2,4-Trimethyl-5-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3C6H2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
형태
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
68-72 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-4-8(3)9(10(11)12)5-7(6)2/h4-5H,1-3H3
InChI key
WILMQVBUVCETSB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable