주요 문서
137537
Sigma-Aldrich
Diethyl dodecanedioate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5O2C(CH2)10CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
286.41
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
192-193 °C/14 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)