주요 문서
137278
Sigma-Aldrich
2-Phenoxybutyric acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(OC6H5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
bp
258 °C (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
SMILES string
CCC(Oc1ccccc1)C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)