문서
129038
Sigma-Aldrich
Diethyl 3,4-furandicarboxylate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O5
CAS Number:
Molecular Weight:
212.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
155 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cocc1C(=O)OCC