문서
128325
Sigma-Aldrich
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol
98%
동의어(들):
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-m-toluidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4N(C2H5)CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
179.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
114-115 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CCO)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-3-12(7-8-13)11-6-4-5-10(2)9-11/h4-6,9,13H,3,7-8H2,1-2H3
InChI key
KRNUKKZDGDAWBF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
298.4 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
148 °C - DIN 51758