Key Documents
126926
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine
98%
동의어(들):
1,3-Bis(dimethylamino)propane, TMPDA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
vapor pressure
760 mmHg ( 145 °C)
분석
98%
refractive index
n20/D 1.4234 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCCN(C)C
InChI
1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI key
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
호환 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)