주요 문서
12688
Sigma-Aldrich
Boc-D-Nva-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
(R)-2-(Boc-amino)pentanoic acid, Boc-D-norvaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
217.26
Beilstein:
5260625
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (TLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChI key
INWOAUUPYIXDHN-SSDOTTSWSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)