주요 문서
126853
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N-methylbenzylamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH2NHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
155.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
density
1.110 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H10ClN/c1-10-6-7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI key
DIWGZVQKFSFNLH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Chloro-N-methylbenzylamine (N-(2-chlorobenzyl)-N-methylamine) may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)