주요 문서
126845
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
95%
동의어(들):
N ,N ′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5NHCH2CH=CHCH2NHC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
142.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.4587 (lit.)
bp
80-83 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCNC\C=C\CNCC
InChI
1S/C8H18N2/c1-3-9-7-5-6-8-10-4-2/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
YWWSWEIXJXYQJB-AATRIKPKSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)