Key Documents
126586
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
99%
동의어(들):
Neopentylglycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C(CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
104.15
Beilstein:
605291
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.8 mmHg ( 20 °C)
분석
99%
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
1.34 %, 149 °F
18.8 %, 177 °F
mp
123-127 °C
SMILES string
CC(C)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)