주요 문서
125016
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2′-butyrothienone
97%
동의어(들):
4-Chloro-1-(2-thienyl)-1-butanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9ClOS
CAS Number:
Molecular Weight:
188.67
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
density
1.663 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-5-1-3-7(10)8-4-2-6-11-8/h2,4,6H,1,3,5H2
InChI key
NPFQPHILVMHTKP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)