주요 문서
119024
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-iodo-6-methylpyridine
97%
동의어(들):
2-Iodo-6-methyl-3-pyridinol, 6-Iodo-2-picolin-5-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6INO
CAS Number:
Molecular Weight:
235.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
197-199 °C (lit.)
작용기
iodo
SMILES string
Cc1ccc(O)c(I)n1
InChI
1S/C6H6INO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
InChI key
HRZOWBGCOJWHDY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)