문서
11629
Sigma-Aldrich
Diethyl azodicarboxylate on polystyrene
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.2 mmol/g N loading
동의어(들):
DEAD polymer-bound, Polymer DEAD
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
라벨링 범위
~1.2 mmol/g N loading
기질
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
100-300 mesh
저장 온도
2-8°C
기타 정보
Substitute for soluble DEAD in Mitsunobu reactions which is easily separable and non-explosive
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
L.D. Arnold et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3973 -3973 (1989)