주요 문서
116033
Sigma-Aldrich
Hemicholinium-15
99%
동의어(들):
4,4-Dimethyl-2-hydroxy-2-phenylmorpholinium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
288.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
186-188 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].C[N+]1(C)CCOC(O)(C1)c2ccccc2
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)