๋ถ์
98%
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138-139 ยฐC (lit.)
density
0.835 g/mL at 25 ยฐC (lit.)
SMILES string
CCC(C)(O)CC=C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-6-7(3,8)5-2/h4,8H,1,5-6H2,2-3H3
InChI key
GBARKLJMQRUBKV-UHFFFAOYSA-N
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
์ ํธ์ด
Warning
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
111.0 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
43.89 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํ์ ๋กํธ/๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ ์ฑ์ ์(COA)์ ๊ฒ์ํ์ญ์์ค. ๋กํธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ ์ ํ ๋ผ๋ฒจ์ ์๋ โ๋กํธโ ๋๋ โ๋ฐฐ์นโ๋ผ๋ ์ฉ์ด ๋ค์์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.