주요 문서
109649
Sigma-Aldrich
2-Methylanthraquinone
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
222.24
Beilstein:
2050523
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
불순물
3-4% 1-methylanthraquinone
bp
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
mp
170-173 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
InChI key
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)