주요 문서
109002
Sigma-Aldrich
Sodium thioglycolate
97%
동의어(들):
Mercaptoacetic acid sodium salt, Thioglycolic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HSCH2COONa
CAS Number:
Molecular Weight:
114.10
Beilstein:
4569109
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For preparation of bacteriological media. Analytical reagent.
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)