주요 문서
10890
Sigma-Aldrich
2,5-Hexanedione
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
동의어(들):
ACAN, Acetonylacetone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2CH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.14
Beilstein:
506525
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
vapor pressure
0.43 mmHg ( 20 °C)
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−6-−5 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
prices for bulk quantities on request
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)