주요 문서
107948
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-hexanone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2COCH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
density
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-5-7(8)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
HIGGFWFRAWSMBR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Methyl-3-hexanone was used in a study to investigate the natural abundance distribution of 1H and 2H in in sedimentary organic matter.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
75.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
24 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Equilibrium 2H/1H fractionations in organic molecules: I. Experimental calibration of ab initio calculations.
Wang Y, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(23), 7060-7075 (2009)