분석
≥97.0%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.540
density
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,12H2,1-3H3
InChI key
HDXMPGOKFMBDHJ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves