문서
107069
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC6F4Br
CAS Number:
Molecular Weight:
228.97
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
143-143.5 °C (lit.)
density
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1F