문서
103756
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6F5CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
211.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
146-149 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable