주요 문서
103314
Sigma-Aldrich
Chloro(4-chlorophenyl)phenylmethane
97%
동의어(들):
4-Chlorobenzhydryl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH(C6H5)Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
237.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.603 (lit.)
bp
159-160 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
[Contact dermatitis due to p-chlorophenyl phenyl chloromethane (author's transl)].
A Rothe et al.
Dermatologische Monatschrift, 166(6), 389-393 (1980-06-01)