주요 문서
102598
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethoxybenzidine
97%
동의어(들):
o-Dianisidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-C6H3(OCH3)NH2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
244.29
Beilstein:
1879884
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
mp
137-138 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S Torres-Cartas et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(11-12), 1396-1402 (2007-05-08)
Mutagenicity is a toxicity endpoint associated with the chronic exposure to chemicals. Aromatic amines have considerable industrial and environmental importance due to their widespread use in industry and their mutagenic capacity. Biopartitioning micellar chromatography (BMC), a mode of micellar liquid