주요 문서
100781
Sigma-Aldrich
Benzyl methyl sulfide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H10S
CAS Number:
Molecular Weight:
138.23
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
bp
195-198 °C (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI key
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)