문서
07430
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
≥98.0% (GC)
동의어(들):
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(CF3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
195.57
Beilstein:
879910
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
density
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
167.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
75 °C - closed cup