주요 문서
AC7300012812
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Chloro-4,6-dimethyl-pyrimidin-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro-4,6-dimethyl-2-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-3-5(7)4(2)9-6(10)8-3/h1-2H3,(H,8,9,10)
InChI key
HQNDPBJMXXODGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-01020
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01020
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)