주요 문서
ADVH996BDC53
AChemBlock
Ethyl 2-(3-fluoro-4-nitrophenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.19
MDL number:
Iupac Name
ethyl (3-fluoro-4-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10FNO4/c1-2-16-10(13)6-7-3-4-9(12(14)15)8(11)5-7/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
ZCKVAUOQFVWSKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u104225-ethyl-2-3-fluoro-4-nitrophenyl-acetate.html
Synonym
ethyl 2-(3-fluoro-4-nitrophenyl)acetate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u104225-ethyl-2-3-fluoro-4-nitrophenyl-acetate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)