주요 문서
ADVH98DE6C38
AChemBlock
2-(3-ethoxyphenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3-ethoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-2-13-9-5-3-4-8(6-9)7-10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
HRFLULLBPLPBSW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q66113-2-3-ethoxyphenyl-acetic-acid.html
Synonym
2-(3-ethoxyphenyl)acetic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66113-2-3-ethoxyphenyl-acetic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)