주요 문서
ADVH98DE6755
AChemBlock
tert-butyl N-(1-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.35
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 1-oxa-8-azaspiro[4.5]dec-3-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)18-11(16)15-10-8-13(17-9-10)4-6-14-7-5-13/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
ACUKKOFVWISMOI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/w171428-tert-butyl-n-1-oxa-8-azaspiro-4-5-decan-3-yl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl (1-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-yl)carbamate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w171428-tert-butyl-n-1-oxa-8-azaspiro-4-5-decan-3-yl-carbamate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)