주요 문서
ADVH9873441D
AChemBlock
sodium 3-aminonaphthalene-1,5-disulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
347.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
disodium 3-amino-1,5-naphthalenedisulfonate
Inchi Code
1S/C10H9NO6S2.2Na/c11-6-4-8-7(10(5-6)19(15,16)17)2-1-3-9(8)18(12,13)14;;/h1-5H,11H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
InChI key
UZUODNWWWUQRIR-UHFFFAOYSA-L
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/v153039-sodium-3-aminonaphthalene-1-5-disulfonate.html
Synonym
sodium 3-aminonaphthalene-1,5-disulfonate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/v153039-sodium-3-aminonaphthalene-1-5-disulfonate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)