주요 문서
ADVH97EBED3B
AChemBlock
Cycloheptaneacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.22
MDL number:
Iupac Name
cycloheptylacetonitrile
Inchi Code
1S/C9H15N/c10-8-7-9-5-3-1-2-4-6-9/h9H,1-7H2
InChI key
KJMMTXAYZTXUQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37516-cycloheptaneacetonitrile.html
Synonym
2-cycloheptylacetonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37516-cycloheptaneacetonitrile.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)