주요 문서
ADVH94547B8A
AChemBlock
tert-butyl 1H-indol-4-yl carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 1H-indol-4-yl carbonate
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-13(2,3)17-12(15)16-11-6-4-5-10-9(11)7-8-14-10/h4-8,14H,1-3H3
InChI key
SVSODYSTAWACLJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t90328-tert-butyl-1h-indol-4-yl-carbonate.html
Synonym
tert-butyl (1h-indol-4-yl) carbonate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t90328-tert-butyl-1h-indol-4-yl-carbonate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)