주요 문서
ADVH94547AAA
AChemBlock
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO6/c11-4-6-1-2-7(10(14)15)3-8(6)16-5-9(12)13/h1-4H,5H2,(H,12,13)
InChI key
AQBSXYORVWPBEY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t91816-2-2-formyl-5-nitrophenoxy-acetic-acid.html
Synonym
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t91816-2-2-formyl-5-nitrophenoxy-acetic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)