주요 문서
ADVH94547753
AChemBlock
N-(5-bromopyridin-3-yl)benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
313.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(5-bromo-3-pyridinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O2S/c12-9-6-10(8-13-7-9)14-17(15,16)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H
InChI key
XLJAZXQDSCVIJT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t98292-n-5-bromopyridin-3-yl-benzenesulfonamide.html
Synonym
n-(5-bromopyridin-3-yl)benzenesulfonamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98292-n-5-bromopyridin-3-yl-benzenesulfonamide.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)