주요 문서
ADVH9454729B
AChemBlock
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C13H12N2/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13/h1-7H,8-9H2,(H,14,15)
InChI key
MDCXOIKCXHEYQK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t92488-2-naphthalen-1-yl-4-5-dihydro-1h-imidazole.html
Synonym
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1h-imidazole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t92488-2-naphthalen-1-yl-4-5-dihydro-1h-imidazole.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)