주요 문서
ADVH94547271
AChemBlock
(E)-2-methoxy-4-(2-nitrovinyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methoxy-4-[(E)-2-nitroethenyl]phenol
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9-6-7(2-3-8(9)11)4-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3/b5-4+
InChI key
XVXCSPJSXIUNQJ-SNAWJCMRSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow powder
Product Link
https://www.achemblock.com/t101695-e-2-methoxy-4-2-nitrovinyl-phenol.html
Synonym
(e)-2-methoxy-4-(2-nitrovinyl)phenol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t101695-e-2-methoxy-4-2-nitrovinyl-phenol.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)