주요 문서
ADVH7F38341E
AChemBlock
methyl 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c1-17-13(16)10-7-9-5-4-8-3-2-6-14-11(8)12(9)15-10/h2-7,15H,1H3
InChI key
GEODGDMMLTYIFV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s86950-methyl-1h-pyrrolo-3-2-h-quinoline-2-carboxylate.html
Synonym
methyl 1h-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s86950-methyl-1h-pyrrolo-3-2-h-quinoline-2-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)