주요 문서
ADVH7F380FE7
AChemBlock
(4-Iodobutyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-iodobutyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H13I/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
InChI key
LQNMGMMOHCDYPF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow oil
Product Link
https://www.achemblock.com/p36870-4-iodobutyl-benzene.html
Synonym
(4-iodobutyl)benzene
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p36870-4-iodobutyl-benzene.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)