주요 문서
ADVH7F38050C
AChemBlock
2,4-Difluoro-benzenepropanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c10-8-4-3-7(2-1-5-12)9(11)6-8/h3-4,6H,1-2,5,12H2
InChI key
VOHPFPWETYHJEM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38446-2-4-difluoro-benzenepropanamine.html
Synonym
3-(2,4-difluorophenyl)propan-1-amine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38446-2-4-difluoro-benzenepropanamine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)