주요 문서
ADVH7F3802DC
AChemBlock
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
MDL number:
Iupac Name
2-amino-2-(2-methylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(10)6-11/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3
InChI key
WBOFHSAPFDGCGW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42682-2-amino-2-2-methylphenyl-ethan-1-ol.html
Synonym
2-amino-2-(o-tolyl)ethan-1-ol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42682-2-amino-2-2-methylphenyl-ethan-1-ol.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)