주요 문서
ADVH7F37FDC0
AChemBlock
4-Chloro-N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)nicotinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-chloro-N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)nicotinamide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O3/c10-8-1-2-11-3-7(8)9(15)12-6(4-13)5-14/h1-3,6,13-14H,4-5H2,(H,12,15)
InChI key
AGPCJNAUVXXIBY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32622-4-chloro-n-1-3-dihydroxypropan-2-yl-nicotinamide.html
Synonym
4-chloro-n-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)nicotinamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32622-4-chloro-n-1-3-dihydroxypropan-2-yl-nicotinamide.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)